Principaux documents
ENA118036698
Enamine
2-fluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H15FN4/c14-10-6-5-9(8-11(10)15)13-17-16-12-4-2-1-3-7-18(12)13/h5-6,8H,1-4,7,15H2
Clé InChI
RRXQJLGCKJJLNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719