Key Documents
ENA118036586
Enamine
trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,5-trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-4-7-5(2)11-6(3)12-9(7)15-8(4)10(13)14/h1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
AIJMJWLEFKZSRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27470
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27470