Principaux documents
ENA116261636
Enamine
furan-2-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.17
Numéro MDL:
Pf
129-133
Iupac Name
2-furancarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,6,8)
Clé InChI
OUZNHXMJEBIDSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
Melting Point
129-133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388