Principaux documents
ENA112933395
Enamine
2-(carbamoylamino)-2-phenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
200-205
Iupac Name
[(aminocarbonyl)amino](phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c10-9(14)11-7(8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,12,13)(H3,10,11,14)
Clé InChI
GIOUOHDKHHZWIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26540
Melting Point
200-205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26540