Principaux documents
ENA112933296
Enamine
2-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-pyrrolidinyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-5-2-4-9(8-10)11-6-3-7-12-11/h2,4-5,8,11-12H,3,6-7H2,1H3
Clé InChI
QGKFYRMABWIOIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26378
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26378