Key Documents
ENA112933070
Enamine
4-[({imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12N2O2S/c18-15(19)11-4-6-13(7-5-11)20-10-12-9-17-8-2-1-3-14(17)16-12/h1-9H,10H2,(H,18,19)
Clé InChI
MIJFWPPINOKNBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26940
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26940