Principaux documents
ENA111667513
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(naphthalen-1-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.22
Numéro MDL:
Pf
109-110
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-naphthylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2/c14-13(15,16)8-19-12(18)17-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H,8H2,(H,17,18)
Clé InChI
PMOZNNRVDHIFKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26786
Melting Point
109-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26786