Principaux documents
ENA102117522
Enamine
3-bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.52
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-2-12-8-6(9)3-5(10)4-7(8)11/h3-4H,2,11H2,1H3
Clé InChI
MDEFOEROVTUFGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26640
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26640