Key Documents
ENA100801570
Enamine
3-[6-methyl-2-(morpholin-4-yl)-4-oxo-1,4-dihydropyrimidin-5-yl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-methyl-2-(4-morpholinyl)-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O4/c1-8-9(2-3-10(16)17)11(18)14-12(13-8)15-4-6-19-7-5-15/h2-7H2,1H3,(H,16,17)(H,13,14,18)
Clé InChI
GCSWXSUTQUVYHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23765