Key Documents
ENA100801541
Enamine
4-{[2-chloro-5-(dimethylsulfamoyl)phenyl]formamido}butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.81
Numéro MDL:
Iupac Name
4-({2-chloro-5-[(dimethylamino)sulfonyl]benzoyl}amino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17ClN2O5S/c1-16(2)22(20,21)9-5-6-11(14)10(8-9)13(19)15-7-3-4-12(17)18/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,19)(H,17,18)
Clé InChI
KVNRPMUQPTUMPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25677
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25677