Principaux documents
ENA090493030
Enamine
2-chloro-N-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.72
Numéro MDL:
Pf
110-111
Iupac Name
2-chloro-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4/c1-16-9-4-8(7-14-11(15)6-13)5-10(17-2)12(9)18-3/h4-5H,6-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
YZWMCMKHKYSDGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23285
Melting Point
110-111
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23285