Principaux documents
ENA087845066
Enamine
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c13-10-12(8-4-5-9-12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2
Clé InChI
SJWOFBVBNFLWLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651