Principaux documents
ENA087844970
Enamine
1-(4-chlorobenzenesulfonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11ClO4S/c12-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)11(10(13)14)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
OTNJJMRXPYYIIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24357
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24357