Principaux documents
ENA087844834
Enamine
2-[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.25
Numéro MDL:
Pf
236-237
Iupac Name
[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3NO3S/c12-11(13,14)5-1-2-7-6(3-5)15-10(18)8(19-7)4-9(16)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
WLSHAYCWYFPCFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22112
Melting Point
236-237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22112