Key Documents
ENA066596167
Enamine
2-(5-nitrofuran-2-amido)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(5-nitro-2-furoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O6/c15-11(9-5-6-10(20-9)14(18)19)13-8-4-2-1-3-7(8)12(16)17/h1-6H,(H,13,15)(H,16,17)
Clé InChI
YOVABYPJWOIWLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18719
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18719