Principaux documents
ENA066596051
Enamine
1-benzyl-3-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13N3O/c20-12-15-11-19(10-13-5-2-1-3-6-13)18-16(15)14-7-4-8-17-9-14/h1-9,11-12H,10H2
Clé InChI
WLALNLLKMJDSEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16575
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16575