Principaux documents
ENA066595914
Enamine
1-(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.27
Numéro MDL:
Pf
76-78
Iupac Name
1-(3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11(7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
HBTQKSGOEOVCBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070
Melting Point
76-78
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070