Principaux documents
ENA066595732
Enamine
3-(2-fluorobenzenesulfonyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c10-7-3-1-2-4-8(7)15(13,14)6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
HUYSOSRTHMMBHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306