Principaux documents
ENA065085838
Enamine
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
33-35
Iupac Name
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)8-5-7(10)3-4-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QPIUQLBBCQTWMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14420
Melting Point
33-35
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14420