Principaux documents
ENA065085656
Enamine
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C9H17NS/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
ZYEYDQLSVHQXDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768