Key Documents
ENA061957633
Enamine
3-(cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-4-1-5-9-6-7-2-3-7/h7H,1-6,8H2
Clé InChI
JEFPOPWVKGDXGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14140