Principaux documents
ENA061957623
Enamine
2-{[6-(4-bromophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]sulfanyl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.27
Numéro MDL:
Iupac Name
{[6-(4-bromophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H9BrN2O2S2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11-5-10-13(21-11)14(17-7-16-10)20-6-12(18)19/h1-5,7H,6H2,(H,18,19)
Clé InChI
DJHPOUAVHNJDOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14130