Principaux documents
ENA061957568
Enamine
2-chloro-N-[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-2-methylpropyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.78
Numéro MDL:
Pf
89-92
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-2-methylpropyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H20ClNO3/c1-10(2)15(17-14(18)9-16)11-4-5-12-13(8-11)20-7-3-6-19-12/h4-5,8,10,15H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
XMUMZMQOEWGUCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14075
Melting Point
89-92
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14075