Principaux documents
ENA053247466
Enamine
1-cyclopropyl-4-methyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
16-17
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-methyl-2-sulfanyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-4-6(10)9(5-2-3-5)7(11)8-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,11)
Clé InChI
ZHUOJFGTPZIDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399