Documents
ENA053247421
Enamine
3-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.28
Numéro MDL:
Pf
195-196
Iupac Name
3-{[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O5S/c1-7-5-10(12-18-7)13-19(16,17)9-4-2-3-8(6-9)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
XETUPPRSTFARBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13353
Melting Point
195-196
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13353