Key Documents
ENA053246826
Enamine
N,N-diethyl-6-sulfanylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-6-sulfanyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S2/c1-3-11(4-2)15(12,13)8-5-6-9(14)10-7-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,14)
Clé InChI
TZFBNECUDBBASL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12755
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12755