Key Documents
ENA053246245
Enamine
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-9(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)12-8-18-13(14)16-12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H2,14,16)(H,15,17)
Clé InChI
KKAVKGNRQLTMQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173