Principaux documents
ENA048303967
Enamine
[2-amino-1-(2-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
Clé InChI
JXJCCQYPULQIKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267