Key Documents
ENA048303896
Enamine
3-[(furan-2-yl)methyl]-4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazoline-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-furylmethyl)-4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydro-7-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O4S/c17-12-10-4-3-8(13(18)19)6-11(10)15-14(21)16(12)7-9-2-1-5-20-9/h1-6H,7H2,(H,15,21)(H,18,19)
Clé InChI
JSUINPAUKUKEJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11229