Principaux documents
ENA048303313
Enamine
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H10ClFO2/c11-7-1-2-10(13)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,1-2,7H2
Clé InChI
LNIOENWBUQOOEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127