Key Documents
ENA048303219
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-6-3-4-8(13(15)16)10(7(6)2)12-9(14)5-11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,14)
Clé InChI
IPBTWALANVJTNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965