Principaux documents
ENA024296345
Enamine
2-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-sulfonamido)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.29
Numéro MDL:
Iupac Name
[(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylsulfonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO6S/c13-11(14)7-12-19(15,16)8-2-3-9-10(6-8)18-5-1-4-17-9/h2-3,6,12H,1,4-5,7H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZVINSZVTNOMIMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10309