Key Documents
ENA024296306
Enamine
3-[1-methyl-5-(morpholine-4-sulfonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.4
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[1-methyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H19N3O5S/c1-17-13-3-2-11(24(21,22)18-6-8-23-9-7-18)10-12(13)16-14(17)4-5-15(19)20/h2-3,10H,4-9H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
QVDXUOYLRVRYJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10270
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10270