Principaux documents
ENA024296218
Enamine
4-carbamoyl-2-(3,4-dimethylbenzenesulfonamido)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]glutamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O5S/c1-8-3-4-10(7-9(8)2)21(19,20)15-11(13(17)18)5-6-12(14)16/h3-4,7,11,15H,5-6H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,17,18)
Clé InChI
NMXOUNKQTBTTJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10182