Principaux documents
ENA024296188
Enamine
2-chloro-1-{2,5-dimethyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.72
Numéro MDL:
Pf
147-148
Iupac Name
2-chloro-1-{2,5-dimethyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl}ethanone
Inchi Code
1S/C15H13ClF3NO2/c1-9-7-13(14(21)8-16)10(2)20(9)11-3-5-12(6-4-11)22-15(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
UQVBEDXCYXVVIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10152
Melting Point
147-148
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10152