Principaux documents
ENA024296108
Enamine
3-methyl-1,4-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-1,4-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C16H15N3/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17)19(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,17H2,1H3
Clé InChI
DMKCZUXCQWLBOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10072
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10072