Principaux documents
ENA024296028
Enamine
6-hydrazinyl-N,N-bis(propan-2-yl)pyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.37
Numéro MDL:
Iupac Name
6-hydrazino-N,N-diisopropyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H20N4O2S/c1-8(2)15(9(3)4)18(16,17)10-5-6-11(14-12)13-7-10/h5-9H,12H2,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
JMGXAWUTRFIGLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09992
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09992