Principaux documents
ENA024295879
Enamine
benzyl[(furan-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl(2-furyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-2-5-11(6-3-1)9-13-10-12-7-4-8-14-12/h1-8,13H,9-10H2
Clé InChI
WDTGNYDDCJERKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09843
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09843