Principaux documents
ENA024295534
Enamine
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-(1-piperidinylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C15H18F2N4OS/c16-14(17)22-12-6-4-11(5-7-12)21-13(18-19-15(21)23)10-20-8-2-1-3-9-20/h4-7,14H,1-3,8-10H2,(H,19,23)
Clé InChI
HAAHJJOVKVCGPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09498
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09498