Principaux documents
ENA024294953
Enamine
3-amino-N,N-diethyl-4-[(2-hydroxyethyl)amino]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.38
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N,N-diethyl-4-[(2-hydroxyethyl)amino]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H21N3O3S/c1-3-15(4-2)19(17,18)10-5-6-12(11(13)9-10)14-7-8-16/h5-6,9,14,16H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
QBNMUCDJSWNRKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08914
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08914