Key Documents
ENA024294818
Enamine
4-methyl-1,1,3-trioxo-2H,3H-1lambda6-thieno[3,2-d][1,2]thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-oxo-2,3-dihydrothieno[3,2-d]isothiazole-5-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H5NO5S2/c1-2-3-5(9)8-15(12,13)7(3)14-4(2)6(10)11/h1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WKVNXWCPKKAPFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08779
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08779