Key Documents
ENA024294582
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzene-1-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-3-13-8-5-4-7(10(11)14)6-9(8)12-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,14)
Clé InChI
XNFZUJTUOOAARW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08542
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08542