Principaux documents
ENA024294498
Enamine
2-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.63
Numéro MDL:
Pf
139-141
Iupac Name
2-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15/h2-6H,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
QKSYEZBOHBDLAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08458
Melting Point
139-141
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08458