Principaux documents
ENA024294435
Enamine
2-[benzyl(methyl)carbamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[benzyl(methyl)amino]carbonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
WGSQJWQUCKPCSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08395
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08395