Key Documents
ENA024294212
Enamine
1-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-2-chloroethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.78
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O3S/c13-10-12(16)14-6-8-15(9-7-14)19(17,18)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
Clé InChI
TYOQEDJEURTNRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172