Principaux documents
ENA024293918
Enamine
3-{[(pyridin-3-yl)methyl]sulfamoyl}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-{[(3-pyridinylmethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4S/c16-13(17)11-4-1-5-12(7-11)20(18,19)15-9-10-3-2-6-14-8-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
Clé InChI
NWCVQSMJDGOZBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878