Principaux documents
ENA018110247
Enamine
3-[(6-amino-1-butyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)(2-methylpropyl)carbamoyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(6-amino-1-butyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)(isobutyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C16H26N4O5/c1-4-5-8-19-14(17)13(15(24)18-16(19)25)20(9-10(2)3)11(21)6-7-12(22)23/h10H,4-9,17H2,1-3H3,(H,22,23)(H,18,24,25)
Clé InChI
GGPFYSDUCBLMFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07212
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07212