Documents
ENA018110002
Enamine
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(5-10,6-2-3-6)11-7(12)4-9/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
MKSQURQXAPQYAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928