Principaux documents
ENA018109895
Enamine
5-chloro-2-(3-methylphenoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.7
Numéro MDL:
Pf
45-47
Iupac Name
5-chloro-2-(3-methylphenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNO/c1-9-3-2-4-11(7-9)16-13-6-5-10(14)8-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
Clé InChI
KBUUENZGTGZADQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06810
Melting Point
45-47
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06810