Principaux documents
ENA018109621
Enamine
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.16
Numéro MDL:
Pf
137-139
Iupac Name
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H9FO3/c9-7-1-5(3-10)8(12)6(2-7)4-11/h1-2,10-12H,3-4H2
Clé InChI
GETCNIWYTGPBMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06500
Melting Point
137-139
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06500